Przejdź do
BDPH9BCDB718
Bide Pharmatech
N-(3-Hydroxypropyl)-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzamide
Synonim(y):
N-(3-hydroxypropyl)-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzamide
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C16H24O4N1B1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
305.18
MDL number:
Produkt BDPH9BCDB718 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C16H24BNO4/c1-15(2)16(3,4)22-17(21-15)13-8-6-12(7-9-13)14(20)18-10-5-11-19/h6-9,19H,5,10-11H2,1-4H3,(H,18,20)
Inchi Key
XAUDYZKEEQLKMX-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
96%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)