Przejdź do
BDPH9BCDB899
Bide Pharmatech
7-Chloro-2-phenyloxazolo[5,4-d]pyrimidine
Synonim(y):
7-chloro-2-phenyl[1,3]oxazolo[5,4-d]pyrimidine
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C11H6O1N3Cl1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
231.64
MDL number:
Produkt BDPH9BCDB899 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C11H6ClN3O/c12-9-8-11(14-6-13-9)16-10(15-8)7-4-2-1-3-5-7/h1-6H
Inchi Key
WGFDYVQGOQQPSJ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)