Przejdź do
BDPH9BCDB9F2
Bide Pharmatech
(3-Fluoro-5-methylphenyl)methanol
Synonim(y):
(3-fluoro-5-methylphenyl)methanol
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C8H9O1F1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
140.16
MDL number:
Produkt BDPH9BCDB9F2 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C8H9FO/c1-6-2-7(5-10)4-8(9)3-6/h2-4,10H,5H2,1H3
Inchi Key
NFWAPXBWQXGLFJ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)