Przejdź do
BDPH9BCDBBC6
Bide Pharmatech
3-(Benzyloxy)-4-bromobenzoic acid
Synonim(y):
3-(benzyloxy)-4-bromobenzoic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C14H11O3Br1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
307.14
MDL number:
Produkt BDPH9BCDBBC6 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C14H11BrO3/c15-12-7-6-11(14(16)17)8-13(12)18-9-10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,9H2,(H,16,17)
Inchi Key
KZTGRPMLINNFLJ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)