Przejdź do zawartości
Merck

Przejdź do

BDPH9BCDBCD2

Bide Pharmatech

2-[[[4-(3-Methoxypropoxy)-3-methylpyridine-2-yl ]methyl]thio]-1H-benzimidazole

Synonim(y):

2-({[4-(3-methoxypropoxy)-3-methyl-2-pyridinyl]methyl}sulfanyl)-1H-benzimidazole

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C18H21O2N3S1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
343.45
MDL number:
Produkt BDPH9BCDBCD2 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.

Inchi Code

1S/C18H21N3O2S/c1-13-16(19-9-8-17(13)23-11-5-10-22-2)12-24-18-20-14-6-3-4-7-15(14)21-18/h3-4,6-9H,5,10-12H2,1-2H3,(H,20,21)

Inchi Key

BSXAHDOWMOSVAP-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

97%

Storage temp.

Sealed in dry, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

Form: Crystal - Powder / Colour: White - Pale yellow

Szukasz podobnych produktów? Odwiedź Przewodnik dotyczący porównywania produktów

hstatements

signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark

Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów