Przejdź do
BDPH9BCDBD4E
Bide Pharmatech
1-(4-Chlorophenyl)pyrrolidin-2-one
Synonim(y):
1-(4-chlorophenyl)-2-pyrrolidinone
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C10H10O1N1Cl1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
195.65
MDL number:
Produkt BDPH9BCDBD4E nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C10H10ClNO/c11-8-3-5-9(6-4-8)12-7-1-2-10(12)13/h3-6H,1-2,7H2
Inchi Key
NAIVIVMHCDWBEF-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)