Przejdź do zawartości
Merck

Przejdź do

BDPH9BCDBFD3

Bide Pharmatech

Pyrene-1-sulfonyl chloride

Synonim(y):

1-pyrenesulfonyl chloride

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C16H9O2Cl1S1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
300.76
MDL number:
Produkt BDPH9BCDBFD3 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C16H9ClO2S/c17-20(18,19)14-9-7-12-5-4-10-2-1-3-11-6-8-13(14)16(12)15(10)11/h1-9H

Inchi Key

YTFLOMYZTLUWHX-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

97%

Storage temp.

Inert atmosphere, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Powder or crystals

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów