Przejdź do
BDPH9BCDC05E
Bide Pharmatech
3-(Tributylstannyl)quinoline
Synonim(y):
3-(tributylstannyl)quinoline
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C21H33N1Sn1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
418.21
MDL number:
Produkt BDPH9BCDC05E nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C9H6N.3C4H9.Sn/c1-2-6-9-8(4-1)5-3-7-10-9;3*1-3-4-2;/h1-2,4-7H;3*1,3-4H2,2H3;
Inchi Key
GRCFGVMZXVNIFA-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)