Przejdź do zawartości
Merck

Przejdź do

BDPH9BCDC24C

Bide Pharmatech

2-Methyl-2,8-diazaspiro[4.5]decane dihydrochloride

Synonim(y):

2-methyl-2,8-diazaspiro[4.5]decane dihydrochloride

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C9H20N2Cl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
227.18
MDL number:
Produkt BDPH9BCDC24C nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C9H18N2.2ClH/c1-11-7-4-9(8-11)2-5-10-6-3-9;;/h10H,2-8H2,1H3;2*1H

Inchi Key

WCZKFGKBLGLVHO-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

98%

Storage temp.

Inert atmosphere, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?



Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów