Przejdź do
BDPH9BCDC2D2
Bide Pharmatech
N-Phenylnicotinamide
Synonim(y):
N-phenylnicotinamide
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C12H10O1N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
198.22
MDL number:
Produkt BDPH9BCDC2D2 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C12H10N2O/c15-12(10-5-4-8-13-9-10)14-11-6-2-1-3-7-11/h1-9H,(H,14,15)
Inchi Key
NYQXIOZBHWFCBU-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to yellow to pink powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)