Przejdź do zawartości
Merck

Przejdź do

BDPH9BCDC3FD

Bide Pharmatech

15-Oxopentadecanoic acid

Synonim(y):

15-oxopentadecanoic acid

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C15H28O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
256.39
MDL number:
Produkt BDPH9BCDC3FD nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C15H28O3/c16-14-12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-13-15(17)18/h14H,1-13H2,(H,17,18)

Inchi Key

YIIGIORMMKPIOL-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Cold-chain transportation

Purity

97%

Storage temp.

Inert atmosphere, store in freezer, under -20C

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów