Przejdź do zawartości
Merck

Przejdź do

BDPH9BCDC487

Bide Pharmatech

1-Iodo-2-(2-iodoethoxy)ethane

Synonim(y):

1-iodo-2-(2-iodoethoxy)ethane

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C4H8O1I2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
325.92
MDL number:
Produkt BDPH9BCDC487 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C4H8I2O/c5-1-3-7-4-2-6/h1-4H2

Inchi Key

XWYDQETVMJZUOJ-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

96%

Storage temp.

Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Liquid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under


hstatements

signalword

Danger



Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów