Przejdź do
BDPH9BCDC4FA
Bide Pharmatech
tert-Butyl 4-(1-aminopropan-2-yl)piperazine-1-carboxylate
Synonim(y):
tert-butyl 4-(2-amino-1-methylethyl)-1-piperazinecarboxylate
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C12H25O2N3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
243.35
MDL number:
Produkt BDPH9BCDC4FA nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C12H25N3O2/c1-10(9-13)14-5-7-15(8-6-14)11(16)17-12(2,3)4/h10H,5-9,13H2,1-4H3
Inchi Key
BYCHAILZTCZXAW-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)