Przejdź do
BDPH9BCDC862
Bide Pharmatech
4-Amino-1-methylpiperidine
Synonim(y):
1-methyl-4-piperidinylamine
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H14N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
114.19
MDL number:
Produkt BDPH9BCDC862 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C6H14N2/c1-8-4-2-6(7)3-5-8/h6H,2-5,7H2,1H3
Inchi Key
ALOCUZOKRULSAA-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)