Przejdź do
BDPH9BCDC8C1
Bide Pharmatech
3-Fluoro-10-methyl-11-oxo-10,11-dihydrodibenzo[b,f][1,4]thiazepine-8-carboxylic acid 5-oxide
Synonim(y):
14-fluoro-9-methyl-2,10-dioxo-2λ⁴-thia-9-azatricyclo[9.4.0.0³,⁸]pentadeca-1(11),3(8),4,6,12,14-hexaene-6-carboxylic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C15H10O4N1S1F1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
319.31
MDL number:
Produkt BDPH9BCDC8C1 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C15H10FNO4S/c1-17-11-6-8(15(19)20)2-5-12(11)22(21)13-7-9(16)3-4-10(13)14(17)18/h2-7H,1H3,(H,19,20)
Inchi Key
UYTTWUYHBOUIPH-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)