Przejdź do
BDPH9BCDCA4D
Bide Pharmatech
4-Amino-[1,1'-biphenyl]-3-carboxylic acid
Synonim(y):
4-amino[1,1'-biphenyl]-3-carboxylic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C13H11O2N1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
213.24
MDL number:
Produkt BDPH9BCDCA4D nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C13H11NO2/c14-12-7-6-10(8-11(12)13(15)16)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H,14H2,(H,15,16)
Inchi Key
MUJQJJYAAYPRHQ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)