Przejdź do
BDPH9BCDCAEC
Bide Pharmatech
9-Phenyl-10-(4-phenylnaphthalen-1-yl)anthracene
Synonim(y):
9-phenyl-10-(4-phenylnaphthalen-1-yl)anthracene
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C36H24
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
456.59
MDL number:
Produkt BDPH9BCDCAEC nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C36H24/c1-3-13-25(14-4-1)27-23-24-34(29-18-8-7-17-28(27)29)36-32-21-11-9-19-30(32)35(26-15-5-2-6-16-26)31-20-10-12-22-33(31)36/h1-24H
Inchi Key
RRFSDXVQFGASBQ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)