Przejdź do zawartości
Merck

Przejdź do

BDPH9BCDCD14

Bide Pharmatech

1-Butyl-1H-benzo[d]imidazole-2-carbaldehyde

Synonim(y):

1-butyl-1H-benzimidazole-2-carbaldehyde

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C12H14O1N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
202.26
MDL number:
Produkt BDPH9BCDCD14 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C12H14N2O/c1-2-3-8-14-11-7-5-4-6-10(11)13-12(14)9-15/h4-7,9H,2-3,8H2,1H3

Inchi Key

XCCVBLAZECLPMJ-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

Inert atmosphere, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów