Przejdź do
BDPH9BCDCE3A
Bide Pharmatech
4-Chloro-3-fluorostyrene
Synonim(y):
1-chloro-2-fluoro-4-vinylbenzene
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C8H6Cl1F1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
156.59
MDL number:
Produkt BDPH9BCDCE3A nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C8H6ClF/c1-2-6-3-4-7(9)8(10)5-6/h2-5H,1H2
Inchi Key
ZCDHKYZAFKYYIU-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)