Przejdź do
BDPH9BCDCEA6
Bide Pharmatech
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Synonim(y):
2-fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C8H4O2F4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
208.11
MDL number:
Produkt BDPH9BCDCEA6 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C8H4F4O2/c9-7-2-1-6(3-5(7)4-13)14-8(10,11)12/h1-4H
Inchi Key
FMDGCHMPSCBYFX-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to light-yellow liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)