Przejdź do
BDPH9BCDCEF2
Bide Pharmatech
3-Aminoazocan-2-one
Synonim(y):
3-amino-2-azocanone
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C7H14O1N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
142.2
MDL number:
Produkt BDPH9BCDCEF2 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C7H14N2O/c8-6-4-2-1-3-5-9-7(6)10/h6H,1-5,8H2,(H,9,10)
Inchi Key
LOSWDTIJHBEXRQ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)