Przejdź do zawartości
Merck

Przejdź do

BDPH9BCDCFD5

Bide Pharmatech

Ethyl but-3-enoate

Synonim(y):

ethyl 3-butenoate

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C6H10O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
114.14
MDL number:
Produkt BDPH9BCDCFD5 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C6H10O2/c1-3-5-6(7)8-4-2/h3H,1,4-5H2,2H3

Inchi Key

BFMKFCLXZSUVPI-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

98%

Storage temp.

Sealed in dry, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Liquid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under


hstatements

pcodes

signalword

Danger

pictograms

Flame


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów