Przejdź do zawartości
Merck

Przejdź do

BDPH9BCDD23A

Bide Pharmatech

4-Ethoxy-1H-indole-2-carboxylic acid

Synonim(y):

4-ethoxy-1H-indole-2-carboxylic acid

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C11H11O3N1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
205.21
MDL number:
Produkt BDPH9BCDD23A nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C11H11NO3/c1-2-15-10-5-3-4-8-7(10)6-9(12-8)11(13)14/h3-6,12H,2H2,1H3,(H,13,14)

Inchi Key

LJWIZTFZBBEWOJ-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

Sealed in dry, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów