Przejdź do zawartości
Merck

Przejdź do

BDPH9BCDD930

Bide Pharmatech

Ethyl 4-amino-6-chloronicotinate

Synonim(y):

ethyl 4-amino-6-chloronicotinate

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C8H9O2N2Cl1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
200.62
MDL number:
Produkt BDPH9BCDD930 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C8H9ClN2O2/c1-2-13-8(12)5-4-11-7(9)3-6(5)10/h3-4H,2H2,1H3,(H2,10,11)

Inchi Key

OAQIVHCEAFDMTK-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Country of Origin

CN

Physical Form

White to Yellow Solid

Storage temp.

Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8°C

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under


hstatements

signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów