Przejdź do zawartości
Merck

Przejdź do

BDPH9BCDDB18

Bide Pharmatech

Methyl 2-chloro-4-iodonicotinate

Synonim(y):

methyl 2-chloro-4-iodonicotinate

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C7H5O2N1Cl1I1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
297.48
MDL number:
Produkt BDPH9BCDDB18 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C7H5ClINO2/c1-12-7(11)5-4(9)2-3-10-6(5)8/h2-3H,1H3

Inchi Key

FXGPTKSMXUWJGO-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

97%

Storage temp.

Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Form: solid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under


hstatements

signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów