Przejdź do zawartości
Merck

Przejdź do

BDPH9BCDDBB9

Bide Pharmatech

3-Cyclopropyl-1-(2-fluoro-4-iodophenyl)-5-hydroxy-6,8-dimethylpyrido[2,3-d]pyrimidine-2,4,7(1H,3H,8H)-trione

Synonim(y):

3-cyclopropyl-1-(2-fluoro-4-iodophenyl)-5-hydroxy-6,8-dimethylpyrido[2,3-d]pyrimidine-2,4,7(1H,3H,8H)-trione

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C18H15O4N3F1I1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
483.24
MDL number:
Produkt BDPH9BCDDBB9 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C18H15FIN3O4/c1-8-14(24)13-15(21(2)16(8)25)23(12-6-3-9(20)7-11(12)19)18(27)22(17(13)26)10-4-5-10/h3,6-8,10H,4-5H2,1-2H3

Inchi Key

QPYCBODQWBVQIR-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

98%

Storage temp.

Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

White to Yellow Powder or crystals

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under


signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów