Przejdź do zawartości
Merck

Przejdź do

BDPH9BCDDCDA

Bide Pharmatech

(3-Chloro-2-(trifluoromethoxy)phenyl)boronic acid

Synonim(y):

3-chloro-2-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C7H5O3Cl1F3B1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
240.37
MDL number:
Produkt BDPH9BCDDCDA nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C7H5BClF3O3/c9-5-3-1-2-4(8(13)14)6(5)15-7(10,11)12/h1-3,13-14H

Inchi Key

BJBRMQOBWDQRJJ-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

98%

Storage temp.

Inert atmosphere, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów