Przejdź do
BDPH9BCDDD90
Bide Pharmatech
1-(2-Chloro-4-hydroxyphenyl)urea
Synonim(y):
N-(2-chloro-4-hydroxyphenyl)urea
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C7H7O2N2Cl1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
186.6
MDL number:
Produkt BDPH9BCDDD90 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C7H7ClN2O2/c8-5-3-4(11)1-2-6(5)10-7(9)12/h1-3,11H,(H3,9,10,12)
Inchi Key
DCVUUOAPQPSFPG-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)