Przejdź do
BDPH9BCDDFFD
Bide Pharmatech
3-Carbamoylbenzoic acid
Synonim(y):
3-(aminocarbonyl)benzoic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C8H7O3N1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
165.15
MDL number:
Produkt BDPH9BCDDFFD nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C8H7NO3/c9-7(10)5-2-1-3-6(4-5)8(11)12/h1-4H,(H2,9,10)(H,11,12)
Inchi Key
FVUKYCZRWSQGAS-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to off-white solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)