Przejdź do zawartości
Merck

Przejdź do

BDPH9BCDE2D6

Bide Pharmatech

tert-Butyl 3-(dimethylamino)propanoate

Synonim(y):

tert-butyl 3-(dimethylamino)propanoate

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C9H19O2N1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
173.26
MDL number:
Produkt BDPH9BCDE2D6 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C9H19NO2/c1-9(2,3)12-8(11)6-7-10(4)5/h6-7H2,1-5H3

Inchi Key

NAXBRQNHHCAQNJ-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

Inert atmosphere, store in freezer, under -20C

Country of Origin

CN

Physical Form

Liquid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów