Przejdź do
BDPH9BCDE2FF
Bide Pharmatech
4-(2-(Dimethylamino)ethoxy)benzaldehyde
Synonim(y):
4-[2-(dimethylamino)ethoxy]benzaldehyde
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C11H15O2N1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
193.25
MDL number:
Produkt BDPH9BCDE2FF nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C11H15NO2/c1-12(2)7-8-14-11-5-3-10(9-13)4-6-11/h3-6,9H,7-8H2,1-2H3
Inchi Key
CBOKAZFQZOQTOC-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Light-yellow to yellow to yellow-brown liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)