Przejdź do zawartości
Merck

Przejdź do

BDPH9BCDE712

Bide Pharmatech

tert-Butyl (9-bromononyl)carbamate

Synonim(y):

tert-butyl (9-bromononyl)carbamate

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C14H28O2N1Br1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
322.29
MDL number:
Produkt BDPH9BCDE712 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C14H28BrNO2/c1-14(2,3)18-13(17)16-12-10-8-6-4-5-7-9-11-15/h4-12H2,1-3H3,(H,16,17)

Inchi Key

VKHPCJXKDOYOEE-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

98%

Storage temp.

Inert atmosphere, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid or semi-solid or liquid or lump

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under


hstatements

signalword

Danger

pictograms

Corrosion


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów