Przejdź do
Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Informacje o tej pozycji
Produkt BDPH9BCDE80A nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C10H12O4/c1-13-5-6-14-9-4-2-3-8(7-9)10(11)12/h2-4,7H,5-6H2,1H3,(H,11,12)
Inchi Key
ZDBKQHIFUZABMJ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.
