Przejdź do zawartości
Merck

Przejdź do

BDPH9BCDEE1F

Bide Pharmatech

N,N-Dipropyl-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzamide

Synonim(y):

N,N-dipropyl-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzamide

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C19H30O3N1B1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
331.26
MDL number:
Produkt BDPH9BCDEE1F nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C19H30BNO3/c1-7-12-21(13-8-2)17(22)15-10-9-11-16(14-15)20-23-18(3,4)19(5,6)24-20/h9-11,14H,7-8,12-13H2,1-6H3

Inchi Key

AVPASLJRWBXKHX-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

97%

Storage temp.

Sealed in dry, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid or Semi-solid or liquid or lump

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów