Przejdź do zawartości
Merck

Przejdź do

BDPH9BCDEE7E

Bide Pharmatech

4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylhydrazine hydrochloride

Synonim(y):

1-[4-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl]hydrazine hydrochloride

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C7H7N2Cl1F4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
230.59
MDL number:
Produkt BDPH9BCDEE7E nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C7H6F4N2.ClH/c8-6-2-1-4(13-12)3-5(6)7(9,10)11;/h1-3,13H,12H2;1H

Inchi Key

KBJZDPPQFFSNDS-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

97%

Storage temp.

Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

Powder or crystals

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under


signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów