Przejdź do zawartości
Merck

Przejdź do

BDPH9BCDEEAE

Bide Pharmatech

3,6-Dioxaoctanedioic acid

Synonim(y):

[2-(carboxymethoxy)ethoxy]acetic acid

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C6H10O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
178.14
MDL number:
Produkt BDPH9BCDEEAE nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C6H10O6/c7-5(8)3-11-1-2-12-4-6(9)10/h1-4H2,(H,7,8)(H,9,10)

Inchi Key

CQWXKASOCUAEOW-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

97%

Storage temp.

Keep in dark place, sealed in dry, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid or Semi-solid or liquid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under


signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów