Przejdź do
BDPH9BCDF03D
Bide Pharmatech
4-Chloro-7-(trifluoromethyl)pyrrolo[1,2-a]quinoxaline
Synonim(y):
4-chloro-7-(trifluoromethyl)pyrrolo[1,2-a]quinoxaline
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C12H6N2Cl1F3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
270.64
MDL number:
Produkt BDPH9BCDF03D nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C12H6ClF3N2/c13-11-10-2-1-5-18(10)9-4-3-7(12(14,15)16)6-8(9)17-11/h1-6H
Inchi Key
SHVKZJOZUFVVOI-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)