Przejdź do zawartości
Merck

Przejdź do

BDPH9BCDF1E7

Bide Pharmatech

5-Fluoro-2-isopropoxy-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzonitrile

Synonim(y):

5-fluoro-2-isopropoxy-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzonitrile

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C16H21O3N1F1B1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
305.16
MDL number:
Produkt BDPH9BCDF1E7 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C16H21BFNO3/c1-10(2)20-14-8-12(13(18)7-11(14)9-19)17-21-15(3,4)16(5,6)22-17/h7-8,10H,1-6H3

Inchi Key

DNARJJGKYVOTHV-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

97%

Storage temp.

Sealed in dry, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów