Przejdź do
BDPH9BCDF221
Bide Pharmatech
2-(3,5-Dichloro-2-methoxyphenyl)acetic acid
Synonim(y):
(3,5-dichloro-2-methoxyphenyl)acetic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C9H8O3Cl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
235.07
MDL number:
Produkt BDPH9BCDF221 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C9H8Cl2O3/c1-14-9-5(3-8(12)13)2-6(10)4-7(9)11/h2,4H,3H2,1H3,(H,12,13)
Inchi Key
SCCIRTQIRBQPBT-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)