Przejdź do
BDPH9BCDF3BA
Bide Pharmatech
(2-Fluoropyridin-4-yl)boronic acid
Synonim(y):
2-fluoro-4-pyridinylboronic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C5H5O2N1F1B1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
140.91
MDL number:
Produkt BDPH9BCDF3BA nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C5H5BFNO2/c7-5-3-4(6(9)10)1-2-8-5/h1-3,9-10H
Inchi Key
WXGBZJJAGLSBPR-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: Crystal - Powder
Storage temp.
Inert atmosphere, store in freezer, under -20°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)