Przejdź do zawartości
Merck

Przejdź do

BDPH9BCDF3FE

Bide Pharmatech

(4-Bromo-2-methylphenyl)methanol

Synonim(y):

(4-bromo-2-methylphenyl)methanol

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C8H9O1Br1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
201.06
MDL number:
Produkt BDPH9BCDF3FE nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C8H9BrO/c1-6-4-8(9)3-2-7(6)5-10/h2-4,10H,5H2,1H3

Inchi Key

IFKWLKCPUIQXPU-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

98%

Storage temp.

Sealed in dry, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

Form: Crystal - Powder / Colour: White - Yellow - Brown

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under



Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów