Przejdź do
BDPH9BCDF42E
Bide Pharmatech
4-Chloro-3-iodo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Synonim(y):
4-chloro-3-iodo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C7H4N2Cl1I1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
278.48
MDL number:
Produkt BDPH9BCDF42E nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C7H4ClIN2/c8-4-1-2-10-7-6(4)5(9)3-11-7/h1-3H,(H,10,11)
Inchi Key
IDEYYMSXMIFGMV-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)