Przejdź do
BDPH9BCDF585
Bide Pharmatech
5-Bromopent-1-yne
Synonim(y):
5-bromo-1-pentyne
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C5H7Br1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
147.01
MDL number:
Produkt BDPH9BCDF585 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C5H7Br/c1-2-3-4-5-6/h1H,3-5H2
Inchi Key
KEKBNXAJNJSILY-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: liquid
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)