Przejdź do
BDPH9BCDF80F
Bide Pharmatech
1-Fluoro-2,3-dimethoxybenzene
Synonim(y):
1-fluoro-2,3-dimethoxybenzene
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C8H9O2F1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
156.16
MDL number:
Produkt BDPH9BCDF80F nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C8H9FO2/c1-10-7-5-3-4-6(9)8(7)11-2/h3-5H,1-2H3
Inchi Key
MNBADDMXGOBTIC-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
colorless Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)