Przejdź do
BDPH9BCDF8D2
Bide Pharmatech
3-(2-Acetamidoethyl)-5-methoxy-1H-indol-6-yl hydrogen sulfate
Synonim(y):
3-[2-(acetylamino)ethyl]-5-methoxy-1H-indol-6-yl hydrogen sulfate
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C13H16O6N2S1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
328.35
MDL number:
Produkt BDPH9BCDF8D2 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C13H16N2O6S/c1-8(16)14-4-3-9-7-15-11-6-13(21-22(17,18)19)12(20-2)5-10(9)11/h5-7,15H,3-4H2,1-2H3,(H,14,16)(H,17,18,19)
Inchi Key
QQEILXDLZRLTME-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
90%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)