Przejdź do
BDPH9BCDF9DA
Bide Pharmatech
1,6-Di(pyridin-4-yl)pyrene
Synonim(y):
1,6-di(pyridin-4-yl)pyrene
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C26H16N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
356.43
MDL number:
Produkt BDPH9BCDF9DA nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C26H16N2/c1-5-21(17-9-13-27-14-10-17)23-8-4-20-2-6-22(18-11-15-28-16-12-18)24-7-3-19(1)25(23)26(20)24/h1-16H
Inchi Key
LTMUKJMMVBKYHO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)