Przejdź do zawartości
Merck

Przejdź do

BDPH9BCDFBE7

Bide Pharmatech

(6-Amino-5-methylpyridin-3-yl)boronic acid

Synonim(y):

6-amino-5-methyl-3-pyridinylboronic acid

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C6H9O2N2B1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
151.96
MDL number:
Produkt BDPH9BCDFBE7 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C6H9BN2O2/c1-4-2-5(7(10)11)3-9-6(4)8/h2-3,10-11H,1H3,(H2,8,9)

Inchi Key

LVIPAYBVNBMLBM-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

98%

Storage temp.

Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów