Przejdź do
BDPH9BCDFC41
Bide Pharmatech
2-(4-Bromophenyl)acrylonitrile
Synonim(y):
2-(4-bromophenyl)acrylonitrile
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C9H6N1Br1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
208.06
MDL number:
Produkt BDPH9BCDFC41 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C9H6BrN/c1-7(6-11)8-2-4-9(10)5-3-8/h2-5H,1H2
Inchi Key
IWAHXBBCCFQDQC-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)