Przejdź do
BDPH9BCDFD05
Bide Pharmatech
4-Acetyl-3-hydroxybenzoic acid
Synonim(y):
4-acetyl-3-hydroxybenzoic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C9H8O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.16
MDL number:
Produkt BDPH9BCDFD05 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C9H8O4/c1-5(10)7-3-2-6(9(12)13)4-8(7)11/h2-4,11H,1H3,(H,12,13)
Inchi Key
MKTAASUBWXZBNB-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)