Przejdź do
BDPH9BCDFD1A
Bide Pharmatech
3-Amino-2-methylbutan-2-ol
Synonim(y):
3-amino-2-methyl-2-butanol
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C5H13O1N1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
103.16
MDL number:
Produkt BDPH9BCDFD1A nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C5H13NO/c1-4(6)5(2,3)7/h4,7H,6H2,1-3H3
Inchi Key
OVKDLPZRDQTOJW-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or semi-solid or liquid or lump
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)